Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique analogique GFM
Click to view available options
Gamme de débit:
De 0 à 200 LPM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure métallique rigide
- Écran LCD inclinable intégré
- Système de protection des circuits
- Peut être utilisé comme appareil portatif
- Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
- Totalisateur TIO en option
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre massique |
| Gamme de débit | De 0 à 200 LPM |