Learn More
Thermo Scientific™ GFP-4E-BP1
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
4E-BP1 expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for FRAP1 (mTor).
For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-4E-BP1 [pThr46] Antibody (Cat. No. PV4757) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications. An optimized mTor assay buffer (PV4794) is also available.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Activité biochimique spécifique au phospho-terbium |
| Contenu et stockage | Substrat protéique GFP-4E-BP1 dans 10 mM de Tris, pH de 7,5, 150 mM de NaCl, 10 % de glycérol, 2 mM de DTT. Conservation à -80°C. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, dosages et analyses protéiques, identification et validation des cibles et des dérivations |
| Quantité | 20 nmol |
| Substrat | 4E-BP1 |
| Substrate Properties | Substrat à base de protéines |
| Type de substrat | Substrat de kinase |
| Target Enzyme | Sérine / thréonine kinases |
| Afficher plus |