Learn More
Thermo Scientific™ GFP-STAT 3
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
STAT3 expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for the Janus family of tyrosine kinases.
For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705] Antibody (Cat. No. PV4846) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spécification
Spécification
| Quantité de chromagènes | 10 nmol |
| Contenu et stockage | Substrat protéique GFP-STAT3 dans 50 mM de Tris-HCl, pH de 7,5, 100 mM de NaCl, 10 % de glycérol, 1 mM de DTT. Conservation à -80°C. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, association avec l’anticorps LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705] (PV4846) pour évaluer les inhibiteurs dans des applications de sélection à moyen et haut débits, découverte et développement de médicaments, biologie des kinases, dosages biochimiques des kinases, dosages d’activité des kinases LanthaScreen™ |
| Quantité | 10 nmol |
| Substrat | STAT3 |
| Substrate Properties | Substrat à base de protéines |
| Type de substrat | Substrat de kinase |
| Target Enzyme | Tyrosine kinases |
| Description de l’article | GFP-STAT3, 10 nmol, exprimée sous forme fusionnée avec la GFP (protéine fluorescente verte) pour agir comme substrat physiologique pour la famille Janus de tyrosines kinases |
| Afficher plus |