Learn More
Brady™ Symbole GHS - Explosif, sur panneau
Click to view available options
Hauteur (métrique):
100 mm
Largeur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 1801-100*100-B7541-CRD |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 4/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Afficher plus |