Learn More
Étiquettes de substances dangereuses GHS08 : Sensibilisation respiratoire
Code produit. 12633295
Click to view available options
Hauteur (métrique):
13 mm
17 mm
Largeur (métrique):
13 mm
17 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12633295
Marque: Herka Lab-In 9910GHS08