Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
57mm
57 mm
80mm
108mm
108 mm
110 mm
136mm
159 mm
Diamètre (métrique):
14 mm
24 mm
27mm
27 mm
36mm
Forme:
Cylindrique
Cylindrique, Anneau de rotation
Triangulaire
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 27mm |
| Longueur (métrique) | 57mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Cylindrique |