Learn More
Acide gibbérellique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320866 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320866 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14020000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellic Acid
CAS 77-06-5
Noms d’analytes ou de composants Gibberellic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H22 O6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-, Gibberellic acid (7CI,8CI), Gibberellin A3 (6CI), (+)-Gibberellic acid, (+)-Gibberellin A3, Activol, Arbostim, Berelex, Berelex L, Clemencuaje, GA, GA3, GibGro, Gibberellic acid GA3, Gibberellin GA3, Giberllon, Gibrescol, Gibreskol, Grocel GA3, Maxon, Maxon (plant growth regulator), NSC 14190, NSC 19450, Pro-Gibb, Pro-Gibb Plus, ProGib, Ralex, Release, Release LC, RyzUp, RyzUp SmartGrass, TU 64-3-103-75
Formule InChI InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
SMILES C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furan-4-carboxílico
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 346.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 346,1416 g/mol