Learn More
Gibco™ Milieu DMEM avancé
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919814
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
Code produit. Quantité unitSize
11510436 500 mL 500mL
11520436 10 x 500 mL 10 PCS
2 options
Code produit. 11510436
Marque: Gibco™ 12491015
Requires
Supplémentation
Milieu avancé DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu basal communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifère avec une supplémentation moindre en sérum de veau fœtal (SVF).
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic DMEM, serum supplementation can be reduced by 50–90% with no change in growth rate or morphology. Cells successfully cultured in Advanced DMEM, with no adaptation, include MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38, and Vero.
Milieu avancé DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu basal communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifère avec une supplémentation moindre en sérum de veau fœtal (SVF). Par rapport au DMEM classique, la supplémentation en sérum peut être réduite de 50 –à 90 % sans que cela affecte la vitesse de croissance ou la morphologie. Parmi les cellules mises en culture avec succès dans le milieu avancé DMEM, sans adaptation, figurent MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 et Vero.
Le milieu DMEM avancé est fabriqué comme suit :
Avec : Glucose élevé, acides aminés non essentiels, rouge de phénol, pyruvate de sodium
Sans : L-glutamine
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu avancé DMEM
Le milieu avancé DMEM est unique par rapport à d’autres milieux en raison de l’ajout des ingrédients suivants pour permettre la réduction du sérum : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, sérum-albumine bovine riche en lipides AlbuMAX™ I pour la culture cellulaire et les oligo-éléments sélénite de sodium, métavanadate d’ammonium, sulfate de cuivre et chlorure de manganèse. Le milieu DMEM avancé nécessite une supplémentation de 1 – 5 % de sérum de veau fœtal et de 4 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™. De nombreuses lignées cellulaires ne nécessitent pas d’adaptation à ce milieu. La concentration de sérum de veau fœtal doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction maximale du sérum. Le milieu avancé DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Lignée cellulaire MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 et Vero
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Sérum réduit
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.