Learn More
Gibco™ MEM avancé
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919816
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
Code produit. Quantité unitSize
11530436 500 mL 500mL
11540436 10 x 500 mL 5000mL
2 options
Code produit. 11530436
Marque: Gibco™ 12492013
Requires
Supplémentation
Le milieu Advanced MEM (milieu essentiel minimal) est un milieu basal communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation moindre en sérum de veau fœtal (SVF).
Le milieu avancé MEM (milieu essentiel minimal) est un milieu basal communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation moindre en sérum de veau fœtal (SVF). La supplémentation en sérum peut, en effet, être réduite de 50 à 90 % par rapport au MEM traditionnel, sans aucun changement au niveau du taux de croissance ou de la morphologie.i Parmi les cellules mises en culture ayant donné des résultats positifs dans le milieu avancé DMEM / F-12, sans aucune adaptation, figurent PK-15, MDCK, Vero, WI-38 et Hep-2.
Le milieu MEM avancé est fabriqué comme suit :
Avec : Glucose, acides aminés non essentiels, rouge de phénol, pyruvate de sodium
Sans : L-glutamine, HEPES
La formulation complète est disponible.
Le milieu avancé MEM Gibco™ est unique par rapport à d’autres milieux en raison de l’ajout des ingrédients suivants pour permettre la réduction du sérum : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, sérum-albumine bovine riche en lipides AlbuMAX™ I pour la culture cellulaire et les oligo-éléments sélénite de sodium, métavanadate d’ammonium, sulfate de cuivre et chlorure de manganèse.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’homme.
Le milieu avancé MEM nécessite une supplémentation avec 1-5 % de sérum bovin fœtal et 4 mM de L-glutamine ou un supplément GlutaMAX™. De nombreuses lignées cellulaires ne nécessitent pas d’adaptation à ce milieu. La concentration de sérum de veau fœtal doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction maximale du sérum. Le milieu DMEM avancé utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Les milieux avancés comme alternatives aux milieux classiques de base. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu Gibco MEM avancé est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Les milieux avancés comme alternatives aux milieux classiques de base. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Sérum réduit
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Faible teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication