Learn More
Gibco™ Antibiotique-antimycotique (100X)
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4918398
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 pièces
20mL
Code produit. 11580486
Marque: Gibco™ 15240096
La solution contient de la pénicilline, de la streptomycine et de l’amphotéricine B Gibco pour prévenir la contamination des cultures cellulaires.
  • L’antibiotique-antimycosique de Gibco™ est utilisé pour empêcher la contamination bactérienne et fongique
  • La solution contient 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 000 µg/ml de streptomycine et 25 µg/ml d’amphotéricine B Gibco
  • Les antibiotiques pénicilline et streptomycine empêchent la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de l’efficacité de leur action combinée contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
  • L’amphotéricine B empêche la contamination fongique des cultures cellulaires en raison de sa capacité à inhiber les champignons et les levures multicellulaires
  • À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir du champignon Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui continuent à modifier la paroi cellulaire
  • À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus et agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles
  • Conserver entre -5°C et -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20°C
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique-antimycosique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Quantité 20 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diaminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Diaminopropane