Learn More
Gibco™ Autolyzed Yeast Extract (15% solution)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Description
- Formulé en poudre d’extrait de levure (YEP) de 150 g par litre d’eau distillée
- Produit à partir de levure Baker ultra-filtrée
- Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C. À l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Levures |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |