Learn More
Gibco™ BGJb Medium
GREENER_CHOICE
Code produit. 11310892
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11310892
Marque: Gibco™ 12591038
Requires
Supplémentation
Le milieu BGJb a été développé pour la croissance des os longs d’un fœtus de rat dans un milieu chimiquement défini
Le milieu BGJb a été développé pour la croissance des os longs d’un fœtus de rat dans un milieu chimiquement défini BGJb est un milieu modifié par Sylvia Fitton-Jackson à partir du milieu original BGJ développé par Biggers, Gwatkin et Juda. Le milieu BGJb crée des conditions favorables à la croissance et à la calcification des os du fœtus.
Ce milieu BGJb est fabriqué comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Le milieu BGJb de Gibco™ contient des niveaux plus élevés d’acides aminés et de glucose, ainsi qu’une capacité tampon accrue pour améliorer les conditions de croissance et de calcification de l’os fœtal.
Utilisation du milieu BGJb
Le milieu BGJb ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu BGJb nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu BGJb utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,5 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabrication conforme aux BPFa. Le milieu BGJb Gibco est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Os fœtaux
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu BGJb
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.