Learn More
Gibco™ Blasticidine S HCl, en poudre
Code produit. 11583677
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 11583677
Marque: Gibco™ R21001
Antibiotique bactérien sélectif dans une plage de concentration de 50 à100 μg / ml
Blasticidin S is a peptidyl nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes. It is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes, while also active in fungi, nematodes, and tumor cells. Blasticidin S acts by blocking hydrolysis of peptidyl-tRNA induced by release factors and inhibits peptide bond formation. It is used as a selection agent in both mammalian and bacterial cells. The recommended working concentration ranges from 1 to 30 μg/mL depending on the cell line and 25–100 μg/mL for bacterial selection. Cell death occurs rapidly, and blasticidin-resistant stable mammalian cell lines can be generated in less than one week.
La Blasticidine S est un antibiotique nucléoside isolé du Streptomyces griseochromogenes. Il s’agit d’un puissant inhibiteur de la protéosynthèse au niveau des cellules eucaryotes et procaryotes.
  • La Blasticidine S agit rapidement en bloquant la formation de liaisons peptidiques par le ribosome
  • Utilisée pour la prévention de la contamination des cultures cellulaires.
  • La plage de concentration recommandée s’échelonne entre 2 et 2 μg / ml en fonction de la lignée cellulaire.
  • L’expression d’un des deux gènes de désaminase de la Blasticidine S leur confère une certaine résistance : BSD (2) ou bsr
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules High Five™, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc, blanc cassé
Contenu et stockage Storage conditions: -5 to -30°C
Shipping conditions: room temperature
Shelf life: Lot Dependent
Type de cellule Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques
Concentration 50 à 100 μg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérile
Avec additifs HEPES
À utiliser avec (application) Sélection bactérienne
Gamme de produits Gibco
Quantité 50 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • blasticidin powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: blasticidin S HCl