Learn More
Invitrogen™ Gibco™ Bottle, 1000 mL
Click to view available options
Quantité:
60 bottles
Conditionnement:
60 pièces
Description
Flacons GIBCO de 1000 ml stériles et vides pour une utilisation dans la recherche sur la culture cellulaire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Matériau | PET |
| Quantité | 60 bottles |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Gibco |
| Contenu et stockage | 60 flacons stériles de 1 000 ml irradiés à une stérilité de 10^-6. Stocker à température ambiante |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Bouche | Large |
| Type de produit | Flacon |