Learn More
Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris CF1, irradiés
Code nomenclature Nacres: NA.71
                    Click to view available options
                                Quantité:
                                2 millions de cellules (2 x 106 cellules)
                                4 millions de cellules (4 x 106 cellules)
                                Conditionnement: 
                                2 pièces
                                4 pièces
                    Description
- Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
 - Culture des ESC et des IPSC en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
 - Faites confiance à un produit largement utilisé
            Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés Stocker dans de l’azote liquide.  | 
| Age | Embryonique | 
| Type de cellule | Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris | 
| Forme | Cryoconservé | 
| Espèces | Souris | 
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons | 
| Quantité | 2 millions de cellules (2 x 106 cellules) | 
| Conditions d’expédition | Expédié sur de la glace sèche | 
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of 
        Documents
Scientific Resources
Flyers
                                                Flyer: Mouse Embryonic Fibroblast
                                                Taille: 79.1 kB
                            Product Information
Manuals
                                                User Guide: CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, Irradiated
                                                Version: MAN0016852 Rev 1.0 (10Mar2017)
                                                Taille: 1.4 MB
                            Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
        5 Réponse(s) trouvée(s)
Promotions
- 
             	Plusieurs fabricants
Faites de belles économies avec le Laboratoire de la Curiosité
Chaque laboratoire recèle ses propres mystères. Que découvrirez-vous ? Approchez-vous, cherchez ce dont vous avez besoin et découvrez comment la curiosité peut vous permettre de faire des économies incroyables.Code promotionnel: 24110Expire: 2025-12-19
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 60 %
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris CF1, irradiés > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu