Learn More
Gibco™ Collagénase, type I, poudre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
Description
- La collagénase est une protéase qui coupe la liaison entre un amino-acide neutre (X) et de la glycine dans la séquence Pro-X-Gly-Pro, qui est très fréquente dans le collagène
- Elle se distingue des autres protéases par sa capacité à dégrader les fibrilles de collagène naturel à triple hélice couramment rencontrées dans les tissus conjonctifs comme la peau, les tendons, les vaisseaux sanguins et les os
- La désagrégation de la collagénase est adaptée à la culture des tumeurs humaines, du rein de la souris, du cerveau humain et fœtal et de nombreux autres tissus, notamment l’épithélium
- La collagénase est relativement délicate, se dissocie facilement à une température et un pH physiologiques, et ne requiert aucune agitation mécanique ni aucun équipement spécial
- La collagénase Gibco™ de type I est isolée de Clostridium histolyticum et présentée sous forme de poudre lyophilisée et non stérile pour une utilisation dans le domaine de la recherche en dissociation de cellules ou de tissus et en perfusions d’organes
- Par rapport à d’autres préparations à la collagénase, la collagénase Gibco™ de type I présente des niveaux moyens de collagénase, de caséine, de clostripaïne et d’activités tryptiques, et convient bien à la digestion de cellules ou de tissus adipeux, hépatiques et surrénales
- L’activité de la collagénase Gibco™ de type I est garantie supérieure à 125 unités/mg
- Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C À l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Forme | Lyophilisé |
| Type de produit | Collagénase |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 500 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |