Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
5 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1000mL
Description
Requires
Supplémentation
- Le DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
- Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
- Avec : Teneur élevée en glucose, L-glutamine, rouge de phénol
- Sans : Pyruvate de sodium, HEPES
Utilisation du DMEM
- Le DMEM contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
- À l’origine, il était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Il utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2–pour maintenir le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
| Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.