Learn More
Gibco™ DMEM, poudre, haute teneur en glucose, pyruvate
Code produit. 10134902
Click to view available options
Quantité:
10 L
10 x 1 L
Conditionnement:
10L
Code produit. 10134902
Marque: Gibco™ 12800082
Requires
Supplémentation
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
  • Le DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes
  • Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
  • Conserver entre 2°C et 8°C
Modifié comme suit :
  • Avec : Teneur élevée en glucose, L-glutamine, rouge de phénol, pyruvate de sodium
  • Sans : HEPES, bicarbonate de sodium
Utilisation du DMEM
  • Le DMEM est unique car il contient une concentration d’amino-acides et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
  • À l’origine, il était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
  • Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellule Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Poudre
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
Diagnostic in vitro