Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit 12529069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12529069 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12529069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14080055
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété de applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs
Les solutions salines dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées comme milieux de transport pour la préparation des réactifs. Cette DPBS de concentration 10X est modifiée comme suit : avec calcium et magnésium ; sans rouge de phénol. Ne contient aucun composant d’origine animale. La formulation complète est disponible. La solution DPBS Gibco sous forme concentrée nécessite un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Concentration 10X
À utiliser avec (application) une variété de applications de culture cellulaire ; comme le lavage des cellules avant dissociation ; le transport de cellules ou de tissus ; la dilution de cellules pour le comptage et la préparation de réactifs
pH 4,4 - 4,7
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 2900 à 3150 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.