Learn More
Gibco™ DPBS (10X), pas de calcium, pas de magnésium
Code produit 15217168 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15217168 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15217168 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14200075
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété de applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. Concentrated forms of Gibco™ DPBS require pH adjustment and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
Des formulations de solution saline équilibrée de Dulbecco tamponnée au phosphate (DPBS) exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Ce DPBS concentré 10 X est modifié comme suit : sans calcium, magnésium ou rouge de phénol. Sans produits d’origine animale. La formulation complète est disponible. La solution DPBS Gibco sous forme concentrée nécessite un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Couleur Transparents
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 - 7,0
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 2630 à 3000 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.