Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium
Code produit 10217152 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 mL
Osmolalité:
270 à 300 mOsm/kg
Conditionnement:
1 pièce
100mL
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Osmolalité Conditionnement
10217152 1 000 mL 270 à 300 mOsm/kg 1L
15450594 100 mL 270 à 300 mOsm/kg 100mL
13492609 500 mL 270 à 300 mOsm/kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10217152 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14040117
 Article restreint
En stock
Le DPBS est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media or for reagent preparation. We offer a variety of Gibco™ DPBS formulations for a range of cell culture applications.
  • Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Modifié comme suit :
  • Avec : calcium, magnésium
  • Sans : rouge de phénol
Pour une utilisation diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Lavage des cellules avant dissociation, transport des échantillons de cellules ou de tissus, dilution des cellules pour comptage et préparation des réactifs
pH 7,0 à 7,2
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 270 à 300 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.