Description
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media or for reagent preparation. We offer a variety of Gibco™ DPBS formulations for a range of cell culture applications.
- Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
- Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
- Avec : calcium, magnésium
- Sans : rouge de phénol
Pour une utilisation diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Lavage des cellules avant dissociation, transport des échantillons de cellules ou de tissus, dilution des cellules pour comptage et préparation des réactifs |
| pH | 7,0 à 7,2 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 100 mL |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Comprend | Sans pyruvate de sodium |
| Mehr anzeigen |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.