Learn More
Gibco™ DPBS, poudre, calcium, magnésium
Code produit 11510566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11510566 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510566 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21300058
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété de applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs
  • Utilisé comme milieu de transport ou pour la préparation des réactifs
  • Modifiée comme suit : avec calcium et magnésium, sans rouge de phénol
  • Aucun composant d’origine animale
  • La formulation complète est disponible
  • Le milieu de culture cellulaire Gibco en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Forme physique Poudre
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 x 10 L
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Pour une utilisation diagnostique in vitro. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.