Description
Cette DPBS est modifiée comme suit :
| Sans |
| • Calcium |
| • Magnésium |
| • Rouge de phénol |
La formulation complète est disponible.
Usage prévu du produit
À des fins de diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de Qualité BPFa
Gibco® DPBS est fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant d’instruments médicaux et est certifié conforme aux normes ISO 13485.
Le milieu de culture cellulaire Gibco® sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole ).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,2 à 7,7 |
| Forme physique | Poudre |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 10 L |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Comprend | Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Osmolalité | 265 à 310 mOsm/kg |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.