Learn More
Gibco™ DPBS, sans calcium, sans magnésium
Code produit 12559069 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
20 L
Conditionnement:
Flacon
Sachet
Conditionnement:
10 pièces
10L
1L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12559069 10 x 500 mL Flacon 10 pièces
15326239 500 mL Flacon 500mL
10444402 1 000 mL Flacon 1L
11544556 5 L Sachet 5L
11554556 10 L Sachet 10L
11340972 20 L Sachet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12559069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14190250
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation des réactifs
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation.
  • La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
  • Conserver entre 15°C et 30°C.
Modifié comme suit
  • Avec : calcium, magnésium, glucose, pyruvate de sodium
  • Sans : rouge de phénol
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Couleur Transparents
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,0 à 7,3
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Conditionnement Flacon
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 270 à 300 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.