Description
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation.
- La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
- Conserver entre 15°C et 30°C.
Modifié comme suit
- Avec : calcium, magnésium, glucose, pyruvate de sodium
- Sans : rouge de phénol
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) |
| Couleur | Transparents |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,0 à 7,3 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Conditionnement | Flacon |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.