Learn More
Gibco™ Activateur T de souris Dynabeads™ CD3/CD28 pour l’expansion et l’activation des cellules T
Code produit. p-4924166
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10064903
Marque: Gibco™ 11456D
Includes
Le T-activateur Dynabeads de souris CD3 / CD28 est fourni sous forme de suspension contenant 4 x 107 Dynabeads/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique bovine (HSA)
Microbilles superparamagnétiques de 4,5 μm avec des anticorps anti-CD3 et anti-CD28 liés par covalence à la surface des microbilles
L’activateur de cellules T de souris Dynabeads Mouse T-Activator CD3 / CD28 est conçu pour l’activation et l’expansion de cellules T de souris à des fins de recherche.
  • Activation des cellules T sans besoin de cellules nourricières
  • Cellules activées qui retiennent une fonction comparable à la fonction in vivo
  • Reproductibilité optimale, sans contamination par des anticorps ou des mitogènes solubles
  • Expansion des cellules T jusqu’à 1 000 fois en deux semaines
  • Type de cellule : Cellules T (population entière)
  • Produit final : Cellules
  • Réactivité : Souris
  • Type d’échantillon : Cultures cellulaires, ganglion lymphatique, rate
  • Espèces cibles : Souris
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules de souris
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (population entière)
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Clonalité Monoclonal
Concentration 4 x 10 7 Beads/mL
Contenu et stockage 0,4 ml d’activateur de cellules T de souris CD3 / CD28 Dynabeads™ Mouse T-Activator CD3 / CD28 fourni sous forme de suspension contenant 4 × 107 Dynabeads™ / ml dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique bovine (ASB). Conservation à : 2-8°C.
Description Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Couleur Brown
À utiliser avec (application) Activation and Expansion of T-cells
Matériau Polystyrène magnétique
Type de produit Activateur T de souris CD3 / CD28
À utiliser avec (équipement) DynaMag™ Magnet
Espèces hôtes Hamster
Technologie d’isolement Dynabeads Untouched ou Dynabeads FlowComp
Type de ligand Anticorps
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 0,4 mL
Réactivité Souris
Type d’échantillon Ganglion lymphatique, rate
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Époxy
Espèces cibles Souris
Uniformité Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volume (métrique) 0,4 ml
Diamètre (métrique) 4,5 μm
État réglementaire For Research Use Only