Learn More
Gibco™ EBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 12539069
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12539069 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12539069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14155063
Edge
S’utilise dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
La solution saline équilibrée de Earle (EBSS) est utilisée dans diverses applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. L’EBSS Gibco est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Cet EBSS est fabriqué comme suit : avec du glucose et du bicarbonate de sodium ; sans calcium, magnésium ou rouge de phénol. Ne contient aucun composant d’origine animale. La formulation complète est disponible.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution tamponnée saline de Earle (EBBS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) une variété de applications de culture cellulaire ; comme le lavage des cellules avant dissociation ; le transport d’échantillons de cellules ou de tissus ; la dilution de cellules pour le comptage et la préparation de réactifs
pH 7,0 - 8,1
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée d’Earle
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 270 à 310 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.