Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié, inactivé par la chaleur, États-Unis
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
Flacon(s)
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
Caractéristiques du flacon One Shot de 50 ml :
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Description | Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur, certifié, One Shot™, États-Unis |
| Espèces | Bovins |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquid |
| Format | One Shot |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 10 x 50 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Afficher plus |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.