Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié, inactivé par la chaleur, États-Unis
GREENER_CHOICE
Code produit. 15898937
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
Flacon(s)
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Code produit. 15898937
Marque: Gibco™ A3840001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Caractéristiques du flacon One Shot de 50 ml :
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur, certifié, One Shot™, États-Unis
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Concentration en endotoxines ≤5 UE/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 15 mg/dl
Pureté ou qualité Certifiés
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
Réservé à un usage diagnostique in vitro.