Learn More
Gibco™ FBS des cellules souches embryonnaires, qualifié, format One Shot™, origine américaine
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919342
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Format:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 15946942
Marque: Gibco™ 16141002
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Catégorie de sérums : Spécifique
Le sérum de veau fœtal, qualifié cellule ES, au format One Shot™, a fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à conserver la morphologie cellulaire non différenciée des cellules-souches embryonnaires. La qualité et les performances dignes de confiance du SVF Gibco™ vous sont offertes dans une aliquote de SVF à usage unique plus pratique qui permet de gagner du temps et qui est facile à utiliser.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Testé pour Virus respiratoire syncytial bovin FA, agents cytopathiques, agents d’hémadsorption, rétrovirus FA, virus de la rage FA, hémoglobine (ng⁄dl), fièvre catarrhale, adénovirus bovin FA, parvovirus bovin FA, osmolalité, dosage de performances du Sp2, modèle électrophorétique, protéine totale, endotoxine (UE⁄mL), mycoplasme, contrôle de stérilité (bactérie et champignon)
Troupeau de donneurs Non
Concentration en endotoxines < 50 EU/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié cellule ES
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.