Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Format:
Flacon
Flacon(s)
Conditionnement:
100mL
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à conserver la morphologie cellulaire non différenciée des cellules-souches embryonnaires.
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules-souches embryonnaires, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bétail/Bovins |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | Mexique |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon(s) |
| Type de produit | Fetal Bovine Serum |
| Quantité | 100 mL |
| Serum Treatment | Standard (filtration stérile) |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.