Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Format:
Flacon
Flacon(s)
Unit Size:
100mL
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à conserver la morphologie cellulaire non différenciée des cellules-souches embryonnaires.
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules-souches embryonnaires, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bétail/Bovins |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | Mexique |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Serum Treatment | Standard (filtration stérile) |
| Stérilité | Stérile |
| Show More |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction