Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, USDA-approved regions
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
500mL
50mL
Description
- Catégorie de sérums : Étalon
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bovine |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | Mexique |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.