Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, USDA-approved regions
Code produit. 17296346
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
500mL
50mL
Code produit. 17296346
Marque: Gibco™ A3840201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Milieux et réactifs de culture de cellules souches généraux ; sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
Les caractéristiques de la bouteille One-Shot 50 ml comprennent :
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés que les aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur, qualifié, One Shot™, régions approuvées par l’USDA
Espèces Bovin
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Traitement Triple filtration à 0,1 μm
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.