Learn More
Gibco™ Milieu d’expression de CHO Freestyle™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11580926
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1 kit
1L
Code produit. 11580926
Marque: Gibco™ 12651022
Milieu sans protéine défini chimiquement, sans origine animale.
Le milieu d’expression Freestyle CHO est spécifiquement développé pour encourager la croissance et la transfection transitoires des cellules CHO-S en suspension sans adaptation. Ce milieu nécessite une supplémentation en glutamine 8 mM avant utilisation.
  • Formulation sans hypoxanthine ni thymidine à utiliser avec ou sans systèmes dhfr
  • Capacité à soutenir la croissance en suspension haute densité et la transfection des cellules CHO-S
  • Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
  • Utilisation facile dans les systèmes d’expression FreeStyle MAX CHO pour produire des protéines
  • Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
Formulation sans hypoxanthine ni thymidine à utiliser avec ou sans systèmes dhfr
  • Le milieu d’expression Gibco FreeStyle CHO est fabriqué sans hypoxanthine ni thymidine pour une utilisation dans les systèmes d’amplification de la dihydrofolate réductase (dhfr)
  • Les autres systèmes non dhfr nécessitent l’ajout du supplément HT avant utilisation
Capacité à soutenir la croissance en suspension haute densité et la transfection des cellules CHO-S
  • Les cellules Gibco FreeStyle CHO en suspension peuvent être mises en culture directement dans le milieu d’expression Gibco FreeStyle CHO sans adaptation
  • Les cellules habituées à d’autres milieux sans sérum disponibles sur le marché peuvent être repiquées directement dans le milieu de culture d’expression Gibco FreeStyle CHO, généralement sans qu’il y ait besoin d’adaptation
  • En règle générale, les cellules nécessitent une adaptation lorsqu’elles proviennent de formulations contenant du sérum
  • Les cellules cultivées dans le milieu de culture d’expression Gibco FreeStyle CHO peuvent être transfectées à l’aide de réactifs de transfection à base de lipides, tels que le réactif Freestyle MAX
Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
  • Le milieu d’expression Gibco FreeStyle CHO est défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il simplifie la purification de la protéine qui vous intéresse
  • Le milieu Gibco défini chimiquement ne contient aucune protéine, aucune hydrolyse, aucun composant de composition inconnue.
Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
  • La production des protéines à l’aide du milieu d’expression Gibco FreeStyle CHO peut être accrue dans des flacons rotatifs ou des bioréacteurs
  • La vitesse appropriée de la centrifugation ou de la turbine, ainsi que la densité de l’ensemencement doivent être optimisées pour chaque système
  • Selon la vitesse et la conception de la turbine, l’ajout d’une quantité supplémentaire de Pluronic™ F-68 au milieu d’expression Gibco FreeStyle CHO pourrait s’avérer nécessaire afin d’éviter toute tension de cisaillement au niveau de la culture
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu d’expression Gibco FreeStyle CHO est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu d’expression
Lignée cellulaire Cellules Freestyle™ CHO-S, CHO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Classification Défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Niveau d’endotoxines ≤ 0,25 EU/mL, ≤ 0,25 EU/mL
Glutamine Sans glutamine
Indicateur rouge de phénol Sans rouge de phénol
Niveau de sérum Sans sérum
Gamme de produits Freestyle ∣ Gibco
Quantité 6 x 1 L
Forme Liquide