Learn More
Gibco™ Amphotéricine B
Code produit. p-4918402
Click to view available options
Quantité:
20 ml
50 ml
Conditionnement:
20mL
Code produit. 11510496
Marque: Gibco™ 15290018
Formulation d’amphotéricine B et du désoxycholate de sodium comme agent émulsifiant pour maintenir la suspension
  • Empêche la croissance de champignons en causant une perméabilité accrue de la membrane plasmique fongique.
  • L’agent antimycotique Gibco™ Fungizone™ sert à empêcher la contamination des cultures cellulaires par la levure et les champignons multicellulaires.
  • Contient 250 μg d’amphotéricine B et 205 μg de désoxycholate de sodium par ml d’eau distillée
  • Les plages de concentration recommandées s’échelonnent entre 0,25 et 2,50 μg/ml
Remarque : Usage exclusivement réservé à la recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : Congelés sur glace sèche
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 0,25 à 2,5 μg/ml
Forme Liquide
Type de produit Antifongique
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination par culture cellulaire
Gamme de produits Fungizone
Quantité 20 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Morpholinoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Morpholinoacetophenone