Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418), poudre
Description
Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells. Resistance to Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH (3') – I and APH (3') – II resistance genes. Gibco™ Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is used as a selective antibiotic in the concentration range of 100 - 200 μg/mL for bacteria, or 200 – 500 μg/mL for most mammalian cells. This product is supplied as a powder and should be made into a stock solution of 10 – 50 mg/mL in water. We offer a variety of cell culture antibiotics for your convenience.
La résistance à l’antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) est conférée par les gènes de résistance E. coli APH(3) – I et APH(3) – II.
- Utilisé comme antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 100 à 200 μg / ml pour les bactéries, ou 200 à 500 μg / ml pour la plupart des cellules de mammifères
- Fourni sous forme de poudre et doit être transformé en solution mère dans 10 à 50 mg / ml d’eau
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules High Five™, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques |
| Concentration | 10 à 50 μg/ml |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables |
| Gamme de produits | Geneticin |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
- GENETICIN
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de