Learn More
Gibco™ Chlorhydrate de blasticidine S (10 mg/ml)
Code produit. 10166793
Click to view available options
Quantité:
20 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
Code produit. 10166793
Marque: Gibco™ A1113902
Antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 50 à –100 μg/ml
La Blasticidine S est un antibiotique nucléoside isolé du Streptomyces griseochromogenes. Il s’agit d’un puissant inhibiteur de la protéosynthèse au niveau des cellules eucaryotes et procaryotes. La Blasticidine S agit rapidement en bloquant la formation de liaisons peptidiques par le ribosome.
  • Utilisée pour la prévention de la contamination des cultures cellulaires.
  • Plages de concentration de travail recommandées 1 à 20 µg/ml selon la lignée cellulaire
  • Fourni en solution de 10 mg/ml dans 20 mM d’HEPES (pH 7,2 à 7,5)
  • Fournis en 10 flacons contenant chacun 1 ml.
  • L’expression d’un des deux gènes de désaminase de la Blasticidine S leur confère une certaine résistance : BSD ou bsr
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques
Concentration 10 mg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES
Gamme de produits Gibco
Quantité 20 mL