Learn More
Gibco™ Supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919233
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 13462629
Marque: Gibco™ 35050061
Le supplément GlutaMAX de Gibco est une alternative à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire.
Gibco GlutaMAX Supplement is an L-alanyl-L-glutamine dipeptide alternative to L-glutamine that exhibits increased stability, leading to improved cell health. L-Glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. GlutaMAX Supplement is suitable for adherent and suspension culture of mammalian cells, with no adaptation required. It is formulated as a 200 mM L-alanyl-L-glutamine dipeptide in 0.85% NaCl.
  • Convient à la fois pour la culture adhérente et en suspension de cellules de mammifères, sans adaptation nécessaire
  • Proposé comme un dipeptide de 200 mM de L-alanyl-L-glutamine dans 0,85 % de NaCl
  • Par rapport à la L-glutamine : Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique ; améliore la viabilité et la croissance cellulaires ; reste stable sur une large gamme de températures
  • Les cellules clivent la liaison dipeptide pour libérer de la L-glutamine si nécessaire, empêchant l’accumulation de déchets et le maintien d’un approvisionnement frais en L-glutamine pendant la cultivation à long terme
  • Les cultures contenant des niveaux faibles d’ammoniac montrent une amélioration de la viabilité cellulaire
  • En outre, les conditions de culture sont plus contrôlées avec la concentration régulière qui n’est pas possible avec la L-glutamine.
  • Stable à température ambiante et prêt à l’emploi
  • Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Culture cellulaire, recherche clinique, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, caryotypage, culture cellulaire de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15°C à 30°C
Conditions de stockage alternatives : -5°C à -20°C et 2°C à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit GlutaMAX
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
Concept écologique Emballage durable
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Osmolalité 430 à 490 mOsm/kg
pH 5 à 6
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale