Learn More
Gibco™ HBSS (10X), calcium, magnésium, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 12519069
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12519069 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12519069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14065056
Edge
À utiliser dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Des formulations de solutions salines équilibrées (HBSS) contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport ou pour la préparation des réactifs. La solution HBSS Gibco sous forme concentrée nécessite l’ajout de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation. Cette HBSS 10X concentrée est modifiée comme suit : calcium, magnésium et glucose ; sans rouge de phénol et bicarbonate de sodium. Ne contient aucun composant d’origine animale. La formulation complète est disponible.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Concentration 10X
À utiliser avec (application) une variété de applications de culture cellulaire, comme le lavage des cellules avant dissociation ; le transport d’échantillons de cellules et de tissus ; la dilution de cellules pour le comptage et la préparation de réactifs
pH 4,4 - 4,7
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 2700 à 3070 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.