Learn More
Gibco™ HBSS (10X), sans calcium, sans magnésium, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 15356878
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15356878 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15356878 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14185052
Edge
S’utilise dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Des formulations de solution saline équilibrée de Hank (HBSS) exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Cette HBSS concentrée 10X est modifiée comme suit : avec du glucose ; sans calcium, magnésium, rouge de phénol ou bicarbonate de sodium. Ne contient aucun composant d’origine animale. La formulation complète est disponible. La solution HBSS Gibco sous forme concentrée nécessite l’ajout de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Concentration 10X
À utiliser avec (application) une variété de applications de culture cellulaire ; comme le lavage des cellules avant dissociation ; le transport d’échantillons de cellules ou de tissus ; la dilution de cellules pour le comptage et la préparation de réactifs
pH 5,8 - 6,1
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 2700 à 3000 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.