Learn More
Gibco™ HBSS, calcium, magnésium, sans rouge de phénol
Code produit 15266355 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15266355 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15266355 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14025092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.81€
    37.65€ / 500mL
    Économisez 4.16€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour la numération et la préparation des réactifs.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media, or for reagent preparation.
Les solutions salines dans un tampon phosphate de Hank (HBSS) contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées comme milieux de transport pour la préparation des réactifs. Cette HBSS est modifiée comme suit : avec calcium et magnésium, sans rouge de phénol ou pyruvate de sodium. La formulation complète est disponible.
  • Aucun composant d’origine animale
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Couleur Transparents
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 - 7,8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 270 à 305 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.