Learn More
Gibco™ HBSS, sans calcium, sans magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit 12082739
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12082739 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12082739 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14170112
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
À utiliser dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • La solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
  • Conserver entre 15° et 30°C
Modifié comme suit :
  • Avec : rouge de phénol, glucose
  • Sans : calcium, magnésium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 à 7,8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 235 à 295 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.