Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
Product Code. 12509079 Shop All Gibco Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
20 ml
100 mL
missing translation for 'unitSize':
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
12509079 100 mL 100mL
15490594 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12509079 missing translation for 'mfr' Gibco™ missing translation for 'supplierNo' 15630080
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) is a zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media. The addition of 10–25 mM HEPES provides extra buffering capacity when cell culture requires extended periods of manipulation outside of a CO2 incubator.
  • L’HEPES (acide N-2-hydroxyéthylpipérazine-N-2-éthane sulfonique) est un agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
  • L’addition de 10 à 25 mM d’HEPES fournit un pouvoir tampon supérieur lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors d’un incubateur à CO2
  • Un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire, car il ne traverse pas les membranes, il a un effet limité sur les réactions biochimiques, il est stable chimiquement et enzymatiquement
  • Il présente également une absorbance de lumière UV et visible très faible
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tampon chimique organique zwitterionique
CAS 7365-45-9
Couleur Transparent
Concentration 1 M
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine, culture de cellules de mammifères
pH 7 to 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Type de solution Solution tampon
Formule Acide N-2-hydroxyéthylpipérazine-N-2-éthanique sulfonique
Stérilité Sterile
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Poids moléculaire (g/mol) 238.3 g/mol
Qualité Biochimie
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.