Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
Code produit 15490594 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490594 20 ml 20mL
12509079 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490594 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15630106
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) is a zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media. The addition of 10–25 mM HEPES provides extra buffering capacity when cell culture requires extended periods of manipulation outside of a CO2 incubator.
  • HEPES (acide sulfonique N-2-hydroxyéthylpiperazine-N-2-éthane) est un agent tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire
  • L’addition de 10–25 mM de HEPES possède une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors de l’incubateur à CO2
  • Un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire grâce à sa membrane imperméable, son effet limité sur les réactions biochimiques, sa stabilité chimique et enzymatique
  • Il présente également une absorbance de lumière UV et visible très faible
  • Stocker de 2°C à 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zwitterionic Organic Chemical Buffer
CAS 7365-45-9
Concentration 1 M
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine, culture de cellules de mammifères
pH 7 to 7.5
Forme physique Liquid
Quantité 20 ml
Type de solution Buffer
Formule N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid
Stérilité Sterile
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Poids moléculaire (g/mol) 238.3 g/mol
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.