Learn More
Gibco™ Supplément IMDM, GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919860
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12539089
Marque: Gibco™ 31980030
Requires
Supplémentation
Le milieu IMDM (milieu modifié de Dulbecco de Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages.
  • Le milieu IMDM (milieu modifié de Dulbecco d’Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
  • Avec : GlutaMAX™, rouge de phénol
  • Sans : α-thioglycérol, 2-mercaptoéthanol
Utilisation de l’IMDM
  • L’IMDM, une modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco, inclut du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires
  • Ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer
  • Associé à un supplément GlutaMAX™, l’IMDM limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires dans un format facile à utiliser
  • Le milieu IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Il utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit IMDM (milieu Dulbecco modifié de Iscove)
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Exempt de α-thioglycérol, Exempt de 2-Mercaptoéthanol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
Diagnostic in vitro