Learn More
Gibco™ Sulfate de kanamycine
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4918406
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 mL
Forme:
Liquide
Poudre
Conditionnement:
100mL
25g
5g
Code produit. 15470594
Marque: Gibco™ 15160054
Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
  • Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
  • La kanamycine vient se lier à la sous-unité 30S du ribosome bactérien et bloque la protéosynthèse au niveau des bactéries sensibles
  • La kanamycine de Gibco™ est efficace contre une grande variété de bactéries à Gram-négatif et certaines bactéries à Gram-positif
  • Elle est utilisée pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
  • Fournie en solution mère de 10 mg/ml, la concentration de travail recommandée pour la culture cellulaire est de 100 μg/ml
  • Fabriquée dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485
  • Conserver entre -5°C et -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique sur l’homme ou l’animal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20°C
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X, 10 mg/mL
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Sélection bactérienne
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Kanamycin sulphate