Learn More
Gibco™ Milieu 199, sels de Earle
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919866
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
Code produit. 15440554
Marque: Gibco™ 11150059
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets
Le milieu 199 présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats. Le milieu M199 est modifié comme suit : avec du rouge de phénol, de la L-glutamine ; sans HEPES.
  • Contient des composants uniques, dont l’adénine, l’adénosine, l’hypoxanthine, la thymine et des vitamines supplémentaires
  • Disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hanks pour une utilisation sans CO2
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Épithéliales de rat
Type de cellule Fibroblastes d’embryons de poulet, épithélium pancréatique de souris et tissus cristalliniens de rat
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.