Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, poudre
Code produit. 11534486
Click to view available options
Quantité:
10 L
50 L
Conditionnement:
10L
50L
Code produit. 11534486
Marque: Gibco™ 41500018
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimal est couramment utilisé pour les milieux de cultures cellulaires
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu MEM est modifié comme suit :
Avec : NEAA, L-glutamine, rouge de phénol
Sans : La formulation complète est disponible.
Le milieu Gibco
MEM™, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu de base d’Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du milieu MEM ont suivi, dont le milieu MEM ’de Glasgow, le milieu MEM α, le milieu DMEM et la ’modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec les sels de ’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle.
Utilisation prévue du produit
Réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les utilisations autres que l’usage prévu peuvent constituer une violation du droit local.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique. Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Poudre
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.